Learn More
Chlorure de bis(triphénylphosphoranylidène)ammonium, 97 % (poids sec), eau < 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393476 5 g 5g
11303486 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393476 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14339.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 21050-13-5 | C36H30ClNP2 | 574.04 g/mol
Co-catalyst used with a chiral Cobalt-salen complex for the asymmetric addition of carbon dioxide to propylene oxide. Also used in the preparation of 5-Hydroxy-clethodim Sulfoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Co-catalyseur utilisé avec un complexe chiral de cobalt-salène pour l’addition asymétrique de dioxyde de carbone à l’oxyde de propylène. Également utilisé dans la préparation du sulfoxyde d’5hydroxy-cléthodime.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau de façon modérée.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21050-13-5
Formule moléculaire C36H30ClNP2
Poids moléculaire (g/mol) 574.04
Numéro MDL MFCD00151523
Clé InChI LVRCYPYRKNAAMX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1,1,1-triphenyl-n-triphenylphosphoranylidene phosphoraniminium chloride, bis triphenylphosphoranylidene ammonium chloride, bis triphenylphosphoranylidene ammonium, triphenyl p,p,p-triphenylphosphine imidato-n phosphorus 1+ tetracarbonylcobaltate 1-, bis triphenylphosphine iminium chloride∼ppncl, ppn chloride, ppn cl, ksc491c1r, parent, triphenyl p,p,p-triphenylphosphine imidato phosphorus 1+ chloride
CID PubChem 3036656
Nom IUPAC Triphényl-[(triphényl-$l^}}5-phosphanyllidène)amino]phosphane ;chlorure
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)P(=[N+]=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium chloride
Point de fusion 274°C to 276°C
Notes de pourcentage du dosage (Poids sec), eau < 3 %
Quantité 5 g
Beilstein 4097979
Informations sur la solubilité Moderately soluble in water.
Poids de la formule 574.05
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(triphenylphosphoranylidene)ammoniumchloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(triphenylphosphoranylidene)ammoniumchloride