Learn More
BIS-TRIS, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | BIS-TRIS |
| CAS | 6976-37-0 |
| Formule moléculaire | C8H19NO5 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Bis-(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane |
| SMILES | OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 209.24 |
| Poids de la formule | 209.1263 |