Learn More
BIS-TRIS, TRC
Code produit 30344429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344429 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344429 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB59176310G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau BIS-TRIS
CAS 6976-37-0
Formule moléculaire C8H19NO5
Quantité 10 g
Synonyme Bis-(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
SMILES OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
Poids moléculaire (g/mol) 209.24
Poids de la formule 209.1263