Learn More
Bisabolène, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482998 50 g 50g
11472998 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11482998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18724.18
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 495-62-5 | C15H24 | 204.357 g/mol
It finds use in artificial oil of bergamot, myrrh and lemon, and is an excellent fixative for neroli bases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans l’huile artificielle de bergamote, de myrrhe et de citron, et est un excellent fixateur pour les bases de l’huile de Néroli.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’eau, (0,008994 mg/l à 25°C (avéré)).
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 495-62-5
Formule moléculaire C15H24
Poids moléculaire (g/mol) 204.357
Numéro MDL MFCD00129080
Clé InChI XBGUIVFBMBVUEG-CCEZHUSRSA-N
Synonyme e-gamma-bisabolene, unii-l8m7r52o3b, cyclohexene, 4-1,5-dimethyl-4-hexenylidene-1-methyl-, e, 1e-bisabola-1 10 ,4,7 11-triene 4e-4-1,5-dimethylhex-4-en-1-ylidene-1-methylcyclohexene, gamma-bisabolene, e, gamma-bisabolene, 4e, cyclohexene, 4-1,5-dimethyl-4-hexenylidene-1-methyl-, 4e, .gamma.-bisabolene, e gamma-bisabolene, 1-methyl-4-6-methylhept-5-en-2-ylidene cyclohex-1-ene
CID PubChem 3033866
ChEBI CHEBI:49238
Nom IUPAC (4Z)-1-méthyl-4-(6-méthylhept-5-én-2-ylidène)cyclohexène
SMILES CC1=CCC(=C(C)CCC=C(C)C)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bisabolene
Note relative au nom mixture of isomers
Densité 0.89
Indice de réfraction 1.494
Quantité 50 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,water,(0.008994mg/L @ 25°C (est)).
Poids de la formule 204.36