Learn More
Bisacodyl, TRC
Code produit 30134423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134423 50 mg 50mg
17951155 10 g 10g
17901805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134423 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB40080050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-50-9
Formule moléculaire C22 H19 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 361.39
Synonyme Phenol, 4,4'-(2-pyridinylmethylene)bis-, diacetate (ester) (9CI), Phenol, 4,4'-(2-pyridylmethylene)di-, diacetate (6CI,7CI), Phenol, 4,4'-(2-pyridylmethylene)di-, diacetate (ester) (8CI), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate, Alophen, Bicol, Bis(p-acetoxyphenyl)-2-pyridylmethane, Bisacodyl, Brocalax, Broxalax, Contralax, Correctol Caplets, Correctol Tablets, DAMP, Dulcolan, Dulcolax, Durolax, Endokolat, Eulaxan, Feen-a-Mint Tablets, Fenilaxan, Fleet, Godalax, Hillcolax, Ivilax, LA96a, Laco, Laxadin, Laxanin N, Laxans, Laxine, Laxorex, NSC 614826, Neolax, Nigalax, Perilax, Prepacol, Pyrilax, SK-Bisacodyl, Sanvacual, Stadalax, Telemin, Theralax, Ulcol, Videx, Zetrax
Nom IUPAC [acétate de [4-(4-acétyloxyphényl)-pyridine-2-ylméthyl]phényle] acétate
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC(=O)C)cc2)c3ccccn3
Spécification
Nom chimique ou matériau Bisacodyl
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
Poids de la formule 361.1314
Pourcentage de pureté >95%