Learn More
Bisdemethoxycurcumine, TRC
Code produit 30132790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132790 1 g 1g
30137535 50 mg 50mg
17967184 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132790 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB4258051G
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24939-16-0
Formule moléculaire C19 H16 O4
Poids moléculaire (g/mol) 308.33
Synonyme Bisdesmethoxycurcumin
Nom IUPAC 1,7-bis(4-hydroxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione
SMILES Oc1ccc(C=CC(=O)CC(=O)C=Cc2ccc(O)cc2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bisdesmethoxycurcumin
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2
Poids de la formule 308.1049