Learn More
Bisdemethoxycurcumine, TRC
Code produit 30137535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137535 50 mg 50mg
30132790 1 g 1g
17967184 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137535 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB42580550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24939-16-0
Formule moléculaire C19 H16 O4
Poids moléculaire (g/mol) 308.33
Synonyme Bisdesmethoxycurcumin
Nom IUPAC 1,7-bis(4-hydroxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione
SMILES Oc1ccc(C=CC(=O)CC(=O)C=Cc2ccc(O)cc2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bisdesmethoxycurcumin
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2
Poids de la formule 308.1049