Learn More
Bisindolylmaléimide 1, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485649 25 mg 25mg
15475649 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485649 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63401.MB
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Inhibiteur très puissant et sélectif de la protéine kinase C
Bisindolylmaleimide is used as a highly selective inhibitor of all PKC isoforms and slight inhibitor of GSK-3, used to selectively probe for PKC-mediated pathways for transduction of hormone, cytokine, and growth factor signals, very potent and selective inhibitor of protein kinase C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bisindolylmaléimide est utilisé comme inhibiteur hautement sélectif de toutes les isoformes de la PKC et comme inhibiteur léger de la GSK-3, utilisé pour sonder sélectivement les voies de transduction de l’hormone, de la cytokine et des signaux de facteur de croissance, un inhibiteur très puissant et sélectif de la protéine kinase C.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133052-90-1
Formule moléculaire C25H24N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 412.493
Numéro MDL MFCD00236428
Clé InChI QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bisindolylmaleimide i, unii-l79h6n0v6c, rbt205 inhibitor, gö 6850, bisindolylmaleimide i gf 109203x, bim-1, chembl7463, 2-1-3-dimethylaminopropyl indol-3-yl-3-indol-3-yl maleimide, 3-1-3-dimethylamino propyl-1h-indol-3-yl-4-1h-indol-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione
CID PubChem 2396
ChEBI CHEBI:41072
Nom IUPAC 3-[1-[3-(diméthylamino)propyl]indol-3-yl]-4-(1H-indol-3-yl)pyrrole-2,5-dione
SMILES CN(C)CCCN1C=C(C2=CC=CC=C21)C3=C(C(=O)NC3=O)C4=CNC5=CC=CC=C54
Spécification
Nom chimique ou matériau Bisindolylmaleimide 1
Couleur Orange
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 412.48
Forme physique Poudre cristalline