Learn More
Bisindolylmaleimide I, MedChemExpress
Code produit 16443396
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16443396 25 mg
16435898 10 mg
16432047 50 mg
16428537 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16443396 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13867
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Bisindolylmaleimide I (GF109203X) is a highly selective, cell-permeable, and reversible protein kinase C (PKC) inhibitor with a Ki of 14 nM.
Bisindolylmaleimide I (GF109203X) is a highly selective, cell-permeable, and reversible protein kinase C (PKC) inhibitor with a Ki of 14 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bisindolylmaleimide I
CAS 133052-90-1
Couleur Red
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H24N4O2
Quantité 25 mg
Synonyme GF109203X Go 6850
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 32 mg/mL (77.58 mM)
SMILES O=C(C(C1=CN(CCCN(C)C)C2=C1C=CC=C2)=C3C4=CNC5=C4C=CC=C5)NC3=O
Poids moléculaire (g/mol) 412.48
Poids de la formule 412.48
Pourcentage de pureté 99.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease