Learn More
Bismarck Brown Y MP Biomedicals
Code produit 11427721 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11427721 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11427721 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215047380
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Plasma stain used for staining mucine, cartilage, and goblet cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismarck Brown Y
Note relative au nom Coloration plasmatique pour la mucine, le cartilage et les cellules du gobelet
CAS 10114-58-6
Plage de pourcentage du dosage ∽50 %
Formule moléculaire C18H20Cl2N8
Synonyme 4,4-[1,3-PhenyleneBis(Azo)Bis]-1,3-Benzediamine Dihydrochloride, Basic Brown 1
Couleur Orange
Quantité 100 g
Clé InChI MCZVRBLCRZWFJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)N)N)N=NC3=C(C=C(C=C3)N)N.Cl.Cl
Nom IUPAC 4-[[3-[(2,4-diaminophényl)diazényl]phényl]diazényl]benzène-1,3-diamine;dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 419.314
CID PubChem 82360
ChEBI CHEBI:53615
Poids de la formule 419.3
Qualité Not Available