Learn More
2-ethylhexanoate de bismuth, 99,99+ %, 70 % p/v dans le xylène, Thermo Scientific™
Code produit 11344268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11344268 5 g 5g
11324268 25 g 25g
11334268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11344268 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041521.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67874-71-9
Formule moléculaire C24H48BiO6
Poids moléculaire (g/mol) 641.622
Numéro MDL MFCD00043803
Clé InChI MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Ethylhexanoic acid bismuth salt
CID PubChem 131857451
Nom IUPAC bismuth ; acide 2-éthylhexanoïque
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth 2-ethylhexanoate
Quantité 5 g
Numéro UN UN1307
Poids de la formule 638.61
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth 2-ethylhexanoate 70% w/v in xylene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.