Learn More
2-éthylhexanoate bismuth, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354237 5 g 5g
11374237 25 g 25g
11364237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11354237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036710.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67874-71-9 | C24H48BiO6 | 641.622 g/mol
Bismuth 2-ethylhexanoate is used as an industrial lubricant and dessicant. It is also used for synthesizing of urethane foam, urethane coating and other urethane products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67874-71-9
Formule moléculaire C24H48BiO6
Poids moléculaire (g/mol) 641.622
Numéro MDL MFCD00043803
Clé InChI MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Ethylhexanoic acid bismuth salt
CID PubChem 131857451
Nom IUPAC bismuth ; acide 2-éthylhexanoïque
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth 2-ethylhexanoate
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Not miscible with water.
Poids de la formule 638.61
Forme physique Liquide visqueux
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth 2-ethylhexanoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.