Learn More
Bismuth 2-éthylhexanoate, généralement 92 %, dans 2-acide -éthylhexanoïque, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406975
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15406975 25 g 25g
15496965 5 g 5g
15416975 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15406975 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045500.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 67874-71-9 | C24H48BiO6 | 641.622 g/mol
Bismuth 2-ethylhexanoate is used as an industrial lubricant, dessicant, and polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67874-71-9
Formule moléculaire C24H48BiO6
Poids moléculaire (g/mol) 641.622
Numéro MDL MFCD00043803
Clé InChI MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Ethylhexanoic acid bismuth salt
CID PubChem 131857451
Nom IUPAC bismuth ; acide 2-éthylhexanoïque
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth 2-ethylhexanoate
Note relative au nom In 2-ethylhexanoic acid
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 638.61
Pourcentage de pureté 92% (typically)
Forme physique Liquide