Learn More
Bismuth, 99,5 %, poudre, -100 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10165520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10165520 100 g -
10721365 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10165520 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 318091000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-69-9
Formule moléculaire Bi
Poids moléculaire (g/mol) 208.98
Numéro MDL MFCD00134033
Clé InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
CID PubChem 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Nom IUPAC bismuth
SMILES [Bi]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth
Couleur Noir
Note relative au nom 99.5%
Point de fusion 271.0°C
Point d’ébullition 1500.0°C
Densité 9.8000g/mL
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Forme Poudre
Formule linéaire BI
Fieser 13,39
Merck Index 15, 1261
Poids de la formule 208.98
Pourcentage de pureté 99.5%