Learn More
Feuille de bismuth, 2,0 mm (0,08 po) d’épaisseur, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328778 25 x 25 mm 25mm
11450411 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11328778 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041637.FF
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-69-9
Formule moléculaire Bi
Poids moléculaire (g/mol) 208.98
Numéro MDL MFCD00134033
Clé InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
CID PubChem 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Nom IUPAC bismuth
SMILES [Bi]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth foil
Note relative au nom 2.0mm (0.08 in.) thick
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Poids ≈12.3g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.999%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.