Learn More
Chlorure de bismuth(III), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bismuth(III) Chloride |
| CAS | 7787-60-2 |
| Formule moléculaire | BiCl3 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Bi+3] |
| Nom IUPAC | bismuto;tricloruro |
| Poids moléculaire (g/mol) | 315.34 |
| Poids de la formule | 313.8869 |