Learn More
Chlorure de bismuth(III), TRC
Code produit 30328996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328996 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328996 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB497368250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) Chloride
CAS 7787-60-2
Formule moléculaire BiCl3
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Bi+3]
Nom IUPAC bismuto;tricloruro
Poids moléculaire (g/mol) 315.34
Poids de la formule 313.8869