Learn More
Isopropoxyde de bismuth(III), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314988 5 g 5g
11304988 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043938.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 15049-67-9 | Molecular Formula: C9H21BiO3 | Molecular Weight: 386.244 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15049-67-9
Formule moléculaire C9H21BiO3
Poids moléculaire (g/mol) 386.244
Numéro MDL MFCD00799065
Clé InChI KNPRLIQQQKEOJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth iii isopropoxide, triisopropoxybismuthine, acmc-20all6, bismuth 3+ tripropan-2-olate, bismuth 3+ tris propan-2-olate
CID PubChem 22648700
Nom IUPAC Bismuth ; propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Bi+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth (III) isopropoxide
Couleur Gris
Formule linéaire Bi[OCH(CH3)2]3
Quantité 5 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 386.24
Forme physique Poudre