Learn More
Tert-pentyloxyde de Bismuth(III), 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339567 1 g 1g
11349567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041203.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 124687-44-1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124687-44-1
Numéro MDL MFCD00151666
Synonyme Bismuth(III) tert-amylate; Bismuth(III) tert-pentoxide
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) tert-pentyloxide
Point de fusion 180°C (decomposition)
Couleur Gris
Point d’ébullition 63°C (at 10-4mmHg)(sublimation)
Formule linéaire Bi(OC5H11)3
Quantité 1 g
Numéro UN UN3181
Poids de la formule 470.41
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) tert-pentyloxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.