Learn More
Lingot en alliage étain indium bismuth (métal de champ), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422797 500 g 500g
15412797 100 g 100g
15432797 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15422797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046895.36
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal)
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Bi:In:Sn; 32.5:51:16.5 wt%
Quantité 500 g
Forme Ingot
Informations sur la solubilité Insoluble in water.