Learn More
Bouton/lingot de bismuth,≈36 mm (1,4 po) de diamètre x 8 mm (0,3 po) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15404945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15404945 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15404945 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045102.KF
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth ingot/button
Couleur Gris
Note relative au nom ≈36mm (1.4 in.) dia. x 8mm (0.3 in.) thick
CAS 7440-69-9
Quantité 1 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈60g/piece
Forme ≈60 g/pièce
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Bi
Numéro MDL MFCD00134033
Synonyme bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
Clé InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Bi]
Nom IUPAC bismuth
Poids moléculaire (g/mol) 208.98
CID PubChem 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Pourcentage de pureté 99.9%