Learn More
Aiguilles en bismuth, 1-5 cm (0,4-2 po) de long, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 kg
Conditionnement:
2kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331158 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11331158 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010109.A3
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth needles
Note relative au nom 1 to 5cm (0.4 to 2 in.) long
CAS 7440-69-9
Quantité 2 kg
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Bi
Numéro MDL MFCD00134033
Synonyme bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
Clé InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Bi]
Nom IUPAC bismuth
Poids moléculaire (g/mol) 208.98
CID PubChem 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Pourcentage de pureté 99.998%