Learn More
Sous-salicylate de bismuth, TRC
Code produit 30136393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136393 250 mg 250mg
30009200 1 g 1g
30006675 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136393 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB497290250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14882-18-9
Formule moléculaire C7 H5 Bi O4
Poids moléculaire (g/mol) 362.09
Synonyme Bismuth subsalicylate, 2-hydroxy-4H-1,3,2-Benzodioxabismin-4-one, (2-Hydroxybenzoato-O1,O2)oxobismuth,, Oxo(salicylato)bismuth, Basic Bismuth Salicylate, Bismogenol Tosse Inj., Bismuth Oxysalicylate, Bismuth Subsalicylate, Peptosil;
Nom IUPAC 2-hydroxy-1,3,2-benzodioxabismine-4-one
SMILES O[Bi]1OC(=O)c2ccccc2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth Subsalicylate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H6O3.Bi.H2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;;/h1-4,8H,(H,9,10);;1H2/q;+3;/p-3
Poids de la formule 361.9992
Pourcentage de pureté >95%