Learn More
Bloc eutectique de bismuth étain, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381819 25 g 25g
11371819 100 g 100g
11361819 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11381819 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012480.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth Tin eutectic lump
Point de fusion 138°C
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Bi:Sn; 58:42 wt%
Quantité 25 g
Forme Grumeaux
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00143771
Pourcentage de pureté 99.95%