Learn More
Isopropoxyde de titane bismuth, 5 % p/v dans l’isopropanol, conditionné sous argon dans des flacons refermables ChemSeal™, Thermo Scientific™
Code produit 11310058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11310058 100 mL 100mL
11300058 25 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11310058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042840.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 338391-61-0
Formule moléculaire C21H49BiO7Ti
Numéro MDL MFCD01865878
Synonyme bismuthane titanium, bismuth-titanium 1/1, bismuth, compd. with titanium 1:1, bismuth titanium isopropoxide w/v in isopropanol, bismuth titanium isopropoxide w/v in isopropanol, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth titanium isopropoxide
Couleur Jaune
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule linéaire BiTi[OCH(CH3)2]7
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1219
Sensibilité Moisture Sensitive
Poids de la formule 670.48
Forme physique Liquide