Learn More
Bisphénol A, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454093 250 g 250g
11444093 1000 g 1000g
11464093 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11454093 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10324.30
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 80-05-7 | C15H16O2 | 228.29 g/mol
Bisphenol A is an important monomer used in the production of polycarbonate plastics which is utilized to make various consumer goods like water bottles, sports equipment, medical devices, eyeglass lenses, house hold electronics, compact discs (CDs) and digital versatile discs (DVDs). Bisphenol A containing epoxy resins are used to make lining in water pipes. It is used as a precursor to prepare flame retardant tetrabromobispheonl A, polysulfones and polyether ketones, which are antioxidants in some plasticizers. It acts as a polymerization inhibitor in poly vinyl chloride (PVC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bisphénol A est un monomère important employé dans la production de plastiques en polycarbonate qui est utilisé pour fabriquer divers biens de consommation tels que des bouteilles d’eau, des équipements sportifs, des dispositifs médicaux, des verres pour lunettes, des appareils ménagers électroniques, des disques compacts (CD) et des DVD. Les résines époxy contenant du bisphénol A sont utilisées pour faire la doublure dans les tuyaux d’eau. Il est utilisé comme précurseur pour la préparation du tétrabromobisphéonl A ignifuge, des polysulfone et des cétones de polyéther, qui sont des antioxydants dans certains plastifiants. Il agit comme un inhibiteur de polymérisation dans le chlorure de polyvinyle (PVC).
Solubilité
Soluble dans une solution aqueuse alcaline, acide acétique, alcool et acétone. Légèrement soluble dans le tétrachlorure de carbone. Sa solubilité dans l’eau est faible.
Remarques
Incompatible avec les anhydrides acides, les chlorures acides, les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80-05-7
Formule moléculaire C15H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
Numéro MDL MFCD00002366
Clé InChI IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dian
CID PubChem 6623
ChEBI CHEBI:33216
Nom IUPAC 4-[2-(4-hydroxyphényl)propan-2-yl]phénol
SMILES CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Bisphenol A
Point de fusion 153°C to 158°C
Point d’ébullition 200°C (4 mmHg)
Point d’éclair 227°C (440°F)
Quantité 250 g
Beilstein 1107700
Merck Index 14,1297
Informations sur la solubilité Soluble in aqueous alkaline solution,acetic acid,alcohol and acetone. Slightly soluble in carbon tetrachloride. It has poor solubility in water.
Poids de la formule 228.29
Pourcentage de pureté ≥97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Bisphenol A
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bisphenol A