Learn More
Bêta-D-glucuronide de bisphénol A, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bisphenol A beta-D-Glucuronide |
| CAS | 267244-08-6 |
| Formule moléculaire | C21 H24 O8 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | β-D-Glucopyranosiduronic acid, 4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenyl, 4-[1-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid, Bisphenol A β-D-Glucuronide, Bisphenol A β-D-Monoglucuronide |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H24O8/c1-21(2,11-3-7-13(22)8-4-11)12-5-9-14(10-6-12)28-20-17(25)15(23)16(24)18(29-20)19(26)27/h3-10,15-18,20,22-25H,1-2H3,(H,26,27)/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)cc2 |
| Nom IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-[2-(4-hydroxyphényl)propan-2-yl]phénoxy]acide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 404.41 |
| Poids de la formule | 404.1471 |