Learn More
Bisphénol A Bis(2,3-dihydroxypropyl) Éther (> 90%), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Bisphenol A bis(2,3-dihydroxypropyl) Ether |
| CAS | 5581-32-8 |
| Formule moléculaire | C21H28O6 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | BADGE.2H2O, 1,2-Propanediol, 3,3'-[isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)]di- (6CI,7CI,8CI), 3,3'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[1,2-propanediol], 2,2-Bis[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]propane, BADGETOL, Bisphenol A bis(2,3-dihydroxypropyl) ether |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H28O6/c1-21(2,15-3-7-19(8-4-15)26-13-17(24)11-22)16-5-9-20(10-6-16)27-14-18(25)12-23/h3-10,17-18,22-25H,11-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(c1ccc(OCC(O)CO)cc1)c2ccc(OCC(O)CO)cc2 |
| Nom IUPAC | 3-[4-[2-[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phényl]propan-2-yl]phénoxy]propane-1,2-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 376.44 |
| Poids de la formule | 376.1886 |