Learn More
Bisphénol A bissulfate sel disodique, TRC
Code produit 30133990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133990 250 mg 250mg
30012445 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133990 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB519515250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10040-44-5
Formule moléculaire C15 H14 O8 S2 . 2 Na
Poids moléculaire (g/mol) 432.38
Synonyme Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, 1,1'-bis(hydrogen sulfate), sodium salt (1:2), Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, bis(hydrogen sulfate), disodium salt (9CI), Phenol, 4,4'-isopropylidenedi-, bis(hydrogen sulfate) disodium salt (8CI), Sodium S,S'-[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene] disulfate (2:1), Bisphenol A Bissulfate Disodium Salt
Nom IUPAC disodium ; [4-[2-(4-sulfonatooxyphényl)propane-2-yl]phényl sulfate]
SMILES [Na+].[Na+].CC(C)(c1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1)c2ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Bisphenol A Bissulfate Disodium Salt
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H16O8S2.2Na/c1-15(2,11-3-7-13(8-4-11)22-24(16,17)18)12-5-9-14(10-6-12)23-25(19,20)21;;/h3-10H,1-2H3,(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2
Poids de la formule 431.9925