Learn More
Éther diglycidique du bisphénol A, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11343696 25 g 25g
11353696 100 g 100g
11363696 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11343696 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14817.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1675-54-3 | C21H24O4 | 340.419 g/mol
Bisphenol A diglycidyl ether is used to inhibit the peroxisome proliferator-activated receptor (PPARγ) and adipocyte differentiation and it induce apoptosis in tumor cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther diglycidylique du bisphénol A est utilisé pour inhiber le récepteur activé par le proliférateur de peroxysomes (PPARγ) et la différenciation des adipocytes. Il induit également l’apoptose dans les cellules tumorales.
Solubilité
Soluble dans 100 % d’éthanol, de diméthylsulfoxyde (100 mM), de diméthylformamide, de chloroforme, de méthanol et d’éthanol (50 mM). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1675-54-3
Formule moléculaire C21H24O4
Poids moléculaire (g/mol) 340.419
Numéro MDL MFCD00080480
Clé InChI LCFVJGUPQDGYKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bisphenol a diglycidyl ether, 2,2-bis 4-glycidyloxyphenyl propane, epoxide a, epophen el 5, badge, dian diglycidyl ether, diglycidyl bisphenol a, epi-rez 510, bpdge, dgeba
CID PubChem 2286
ChEBI CHEBI:34578
Nom IUPAC 2-[[4-[2-[4-(oxiran-2-ylméthoxy)phényl]propan-2-yl]phénoxy]méthyl]oxirane
SMILES CC(C)(C1=CC=C(C=C1)OCC2CO2)C3=CC=C(C=C3)OCC4CO4
Spécification
Nom chimique ou matériau Bisphenol A diglycidyl ether
Densité 1.17
Indice de réfraction 1.573
Quantité 25 g
Beilstein 299026
Informations sur la solubilité Soluble in 100% ethanol,dimethyl sulfoxide (100 mM),dimethyl formamide,chloroform,methanol,and ethanol (50 mM). Insoluble in water.
Poids de la formule 340.42
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bisphenol A diglycidyl ether
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bisphenol A diglycidyl ether