Learn More
Éther diglycidylique de bisphénol A, TRC
Code produit 30344499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
50 g
Conditionnement:
50g
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344499 50 mg 50mg
30329855 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30344499 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB51950050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Bis-(4-glycidyloxyphenyl)propane
CAS 1675-54-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C21 H24 O4
Quantité 50 mg
Synonyme BADGE, Propane, 2,2-bis[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]- (6CI,8CI), 2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane], 2,2-Bis(4-glycidoxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane diglycidyl ether, 2,2-Bis(4'-glycidoxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4'-glycidyloxyphenyl)propane, 2,2-Bis(p-glycidyloxyphenyl)propane, 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)propane diglycidyl ether, 2,2-Bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[4-(2,3-epoxypropyloxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane, 2,2-Di(4-glycidyloxyphenyl)propane, 4,4'-Bis(2,3-epoxypropoxy)diphenyldimethylmethane, 4,4'-Isopropylidenebis[1-(2,3-epoxypropoxy)benzene], 4,4'-Isopropylidenediphenol diglycidyl ether, Badge (crosslinking agent), Bis(4-hydroxyphenyl)dimethylmethane diglycidyl ether, Bisphenol A bisglycidyl ether, Bisphenol A bisoxiranyl ether, Bisphenol A diglycidyl ether, DGEBA, Dian diglycidyl ether, Diglycidyl bisphenol A ether, Diglycidyl diphenylolpropane ether, Diglycidylbisphenol A, Diomethane diglycidyl ether, NSC 5022
Formule InChI InChI=1S/C21H24O4/c1-21(2,15-3-7-17(8-4-15)22-11-19-13-24-19)16-5-9-18(10-6-16)23-12-20-14-25-20/h3-10,19-20H,11-14H2,1-2H3
SMILES CC(C)(c1ccc(OCC2CO2)cc1)c3ccc(OCC4CO4)cc3
Nom IUPAC 2-[[4-[2-[4-(oxiran-2-ylméthoxy)phényl]propan-2-yl]phénoxy]méthyl]oxirane
Poids moléculaire (g/mol) 340.41
Poids de la formule 340.1675
Pourcentage de pureté >95