Learn More
Bisphénol A, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bisphenol A |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3 |
| Poids de la formule | 228.115 |
| Pourcentage de pureté | >95% |