Learn More
Bisphénol F Glycidyl 2,3-Dihydroxypropyl Éther, TRC
Code produit 30012360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012360 100 mg 100mg
30007786 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012360 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB519585100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 303733-72-4
Formule moléculaire C19H22O5
Poids moléculaire (g/mol) 330.37
Synonyme 3-[4-[[4-(2-Oxiranylmethoxy)phenyl]methyl]phenoxy]-1,2-propanediol
Nom IUPAC 3-[4-[[4-(oxiran-2-ylméthoxy)phényl]méthyl]phénoxy]propane-1,2-diol
SMILES OCC(O)COc1ccc(Cc2ccc(OCC3CO3)cc2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bisphenol F Glycidyl 2,3-Dihydroxypropyl Ether
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H22O5/c20-10-16(21)11-22-17-5-1-14(2-6-17)9-15-3-7-18(8-4-15)23-12-19-13-24-19/h1-8,16,19-21H,9-13H2
Poids de la formule 330.1467