Learn More
Bisphénol F, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bisphenol F |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H12O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8,14-15H,9H2 |
| Poids de la formule | 200.0837 |
| Pourcentage de pureté | >95% |