Learn More
Bitoscanate, MedChemExpress
Code produit 16488646
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488646 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16488646 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1160
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Bitoscanate (p-Phenylene diisothiocyanate) is an organic chemical compound used in the treatment of hookworms.
Bitoscanate (p-Phenylene diisothiocyanate) is an organic chemical compound used in the treatment of hookworms.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bitoscanate
Forme physique Solid
CAS 4044-65-9
Couleur Light Gray
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H4N2S2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme p-Phenylene diisothiocyanate 1,4-Diisothiocyanatobenzene PDITC
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (104.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES S=C=NC1=CC=C(N=C=S)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 192.26
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research