Learn More
Thermo Scientific Chemicals Biuret, 97 %, extra pure
Code produit 10672973 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10672973 25 g Flacon en verre 25g
10190252 5 g Flacon en verre 5g
11945461 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10672973 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 106520250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 108-19-0 | C2H5N3O2 | 103.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-19-0
Formule moléculaire C2H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 103.08
Clé InChI OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme biuret, allophanamide, imidodicarbonic diamide, carbamylurea, ureidoformamide, dicarbonimidic diamide, allophanic acid amide, allophanimidic acid, dicarbamylamine, isobiuret
CID PubChem 7913
ChEBI CHEBI:18138
Nom IUPAC carbamoylurée
SMILES C(=O)(N)NC(=O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Biuret
Point de fusion 187°C to 194°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (ex N)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCONHCONH2
Quantité 25 g
Beilstein 03,7
Merck Index 15,131
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/100mL water (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohols,slightly soluble in diethyl ether
Poids de la formule 103.08
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Biuret
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.