Learn More
Biuret, 97 %
Code produit 11330244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11330244 100 g -
15488779 25 g 25g
11340244 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11330244 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00812.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 108-19-0 | C₂H₅N₃O₂ | 103,081 g/mol
Le biuret est utilisé dans le dosage protéique. Il est également utilisé comme agent catalytique et additif pétrochimique. Il est utilisé dans la synthèse organique. Le biuret (Carbamoylurea) a été utilisé comme source d’azote alimentaire dans les régimes alimentaires purifiés pour les vapeurs.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le biuret est utilisé dans le dosage protéique. Il est également utilisé comme agent catalytique et additif pétrochimique. Il est utilisé dans la synthèse organique. Le biuret (carbamoylurée) a été utilisé comme source d’azote alimentaire dans les régimes alimentaires purifiés pour les vapeurs.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Partiellement soluble dans l’eau froide, l’éther diéthylique.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-19-0
Formule moléculaire C2H5N3O2
Numéro MDL MFCD00007946
Clé InChI OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme biuret, allophanamide, imidodicarbonic diamide, carbamylurea, ureidoformamide, dicarbonimidic diamide, allophanic acid amide, allophanimidic acid, dicarbamylamine, isobiuret
CID PubChem 7913
ChEBI CHEBI:18138
Nom IUPAC carbamoylurée
Spécification
Nom chimique ou matériau Biuret
Point de fusion ∽189°C (decomposition)
Densité 1.46
Odeur Odorless
Formule linéaire H2NCONHCONH2
Quantité 100 g
Beilstein 1703510
Merck Index 14,1309
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Partially soluble in cold water,diethyl ether.
SMILES C(=O)(N)NC(=O)N
Poids moléculaire (g/mol) 103.081
Poids de la formule 103.08
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement