Learn More
Biuret, 97 %
Code produit 15488779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488779 25 g 25g
11330244 100 g -
11340244 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15488779 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00812.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 108-19-0 | C₂H₅N₃O₂ | 103,081 g/mol
Le biuret est utilisé dans le dosage protéique. Il est également utilisé comme agent catalytique et additif pétrochimique. Il est utilisé dans la synthèse organique. Le biuret (Carbamoylurea) a été utilisé comme source d’azote alimentaire dans les régimes alimentaires purifiés pour les vapeurs.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le biuret est utilisé dans le dosage protéique. Il est également utilisé comme agent catalytique et additif pétrochimique. Il est utilisé dans la synthèse organique. Le biuret (carbamoylurée) a été utilisé comme source d’azote alimentaire dans les régimes alimentaires purifiés pour les vapeurs.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Partiellement soluble dans l’eau froide, l’éther diéthylique.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-19-0
Formule moléculaire C2H5N3O2
Numéro MDL MFCD00007946
Clé InChI OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme biuret, allophanamide, imidodicarbonic diamide, carbamylurea, ureidoformamide, dicarbonimidic diamide, allophanic acid amide, allophanimidic acid, dicarbamylamine, isobiuret
CID PubChem 7913
ChEBI CHEBI:18138
Nom IUPAC carbamoylurée
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Biuret
Point de fusion ∼189°C (decomposition)
Densité 1.46
Odeur Odorless
Formule linéaire H2NCONHCONH2
Quantité 25 g
Beilstein 1703510
Merck Index 14,1309
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Partially soluble in cold water,diethyl ether.
SMILES NC(=O)NC(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 103.08
Poids de la formule 103.08
Pourcentage de pureté 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Biuret
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Imidodicarbonic diamide
RUO– À des fins de recherche uniquement
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.