Learn More
Biuret (contient env. 10 % de triuret), TRC
Code produit 30336905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336905 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB5915005G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Biuret
CAS 108-19-0
Formule moléculaire C2 H5 N3 O2
Quantité 5 g
Synonyme Imidodicarbonic diamide, Biuret (8CI), Allophanamide, Allophanic acid amide, Allophanimidic acid, Carbamylurea, Desmodeyn 75, Dicarbamylamine, HO 1, HO 1 (biuret), Isobiuret, N 75, NSC 8020, Urea, (aminocarbonyl)-, Ureidoformamide
Formule InChI InChI=1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
SMILES NC(=O)NC(=O)N
Nom IUPAC carbamoylurée
Poids moléculaire (g/mol) 103.08
Poids de la formule 103.0382