Learn More
MedChemExpress Bivalirudin TFA
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.0% |
| CAS | 1191386-55-6 |
| Contenu et stockage | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Poids moléculaire | 2294.34 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 100 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 100 mg/mL (43.59 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (13.51 mM) |