Learn More
Bivalirudin trifluoroacetate, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Pureté | ≥97.5 % |
| CAS | 1191386-55-6 |
| Couleur | White |
| Poids moléculaire | 2294.33 |
| Quantité | 100 mg |