Learn More
BIX, TRC
Code produit 30332954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332954 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332954 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB5917685MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau BIX
CAS 101714-41-4
Formule moléculaire C9 H7 N O3 S
Quantité 5 mg
Synonyme BIX, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl Ester Thiocyanic Acid
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO3S/c10-5-14-4-9(13)6-1-2-7(11)8(12)3-6/h1-3,11-12H,4H2
SMILES Oc1ccc(cc1O)C(=O)CSC#N
Nom IUPAC [2-(3,4-dihidroxifenil)-2-oxoetil] tiocianato
Poids moléculaire (g/mol) 209.222
Poids de la formule 209.015