Learn More
BIX, TRC
Code produit 30344645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344645 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344645 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB59176825MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau BIX
CAS 101714-41-4
Formule moléculaire C9 H7 N O3 S
Quantité 25 mg
Synonyme BIX, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl Ester Thiocyanic Acid
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO3S/c10-5-14-4-9(13)6-1-2-7(11)8(12)3-6/h1-3,11-12H,4H2
SMILES Oc1ccc(cc1O)C(=O)CSC#N
Nom IUPAC [2-(3,4-dihidroxifenil)-2-oxoetil] tiocianato
Poids moléculaire (g/mol) 209.222
Poids de la formule 209.015