Learn More
Thermo Scientific™ Cellules compétentes BL21 (DE3)
Code produit 16440054 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions (10 x 100)μL)
Conditionnement:
20 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16440054 20 réactions (10 x 100)μL) 20 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16440054 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EC0114
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Convient à l’expression de gènes hétérologues non toxiques. La souche contient le prophage lambda DE3 qui porte le gène de l’ARN polymérase T7 sous contrôle d’un promoteur lacUV5, ce qui permet l’induction de l’expression de l’ARN polymérase T7 avec l’IPT
  • Convient à l’expression de gènes hétérologues non toxiques
  • La souche contient le prophage lambda DE3 qui porte le gène de l'ARN polymérase T7 sous le contrôle d'un promoteur lacUV5, permettant l'induction de l'expression de l'ARN polymérase T7 par l'IPTG.
  • BL21(DE3) est une souche d'E. coli B et ne contient pas de protéase lon. Elle est également déficiente dans la protéase membranaire externe OmpT. L’absence de ces deux protéases clés réduit la dégradation des protéines hétérologues exprimées dans les cellules.
  • Efficacité de transformation élevée : > 1x107 ufc/μADN pUC19
  • Spécialement conçu pour l’expression de haut niveau de protéines recombinantes
  • Marqueurs génétiques qui minimisent la dégradation de l’ARN et des protéines
  • Deux réactions pratiques par emballage de flacons
  • Le milieu S.O.C. Milieu de croissance inclus
  • Applications :  Les cellules compétentes BL21(DE3) sont adaptées à l'expression de haut niveau de protéines recombinantes par la lignée cellulaire T7.
  • Génotype : F – ompT hsdSB (rB – , mB – ) gal dcm (DE3)
Remarque : Ne convient pas à la maintenance des plasmides d'expression. Utiliser DH10B ou DH5α cellules compétentes qui ne portent pas le gène de l'ARN polymérase T7 pour la propagation de l'ADN plasmidique (Cat. Nos. EC0112, EC0113).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Chimiquement compétent
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Contenu et stockage Glace carbonique (-80°C)
Souche bactérienne ou de levures BL21(DE3)
Espèces E. coli
Format Tube
À utiliser avec (application) Clonage
Quantité 20 réactions (10 x 100)μL)