Learn More
Brady™ Rubans d’imprimante à transfert thermique noirs série 6400
Product Code. 11503045 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Longueur (impériale):
984 pi
984 pi
Largeur (impériale):
1,57 in
3,27 in
Diamètre (impériale):
1 in
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (impériale) Largeur (impériale) Diamètre (impériale) Unit Size
11503045 984 pi 3,27 in 1 in 1 pièce
11583035 984 pi 1,57 in 1 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11503045 Supplier Brady™ Supplier No. 066264
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Rubans haute densité avec excellente résistance aux solvants, haute résistance à la chaleur et très forte résistance aux rayures
Compatibilité avec les imprimantes :
  • BBP81
  • Brady BBP11
  • Brady 200MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • PAM 3000
  • Tagus T200
  • Tagus T300
Specifications
Type de produit Ruban d’imprimante
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Imprimante d'étiquettes BBP72, Imprimante d'étiquettes BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, Imprimante Brady PR Imprimante d'étiquettes série Plus, Imprimante Brady PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200
Matériau Résine
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (impériale) 984 pi
Largeur (impériale) 3,27 in
Longueur (métrique) 299.9 m
Largeur (métrique) 83 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 2.54 cm
Description Ruban d’imprimante à transfert thermique noir série 6400
Format Ruban
Côtés imprimables Encre du côté extérieur
Certifications/Conformité RoHS 2005/618/CE, 2002/95/CE
À utiliser avec (application) Résistance aux solvants, haute résistance à la chaleur et très forte résistance aux rayures
Quantité 1 de chaque
Alternate Part Number R6402