Learn More
Brady™ Ruban noir pour imprimante à transfert thermique de la série 7953
Code produit p-7159750
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
70 m
100 m
300 m
Largeur (métrique):
60 mm
65 mm
80 mm
110 mm
Conditionnement:
1 pièce
800 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
11814732 300 m 80 mm 800 pièces
11548804 70 m 65 mm 1 pièce
11538804 70 m 110 mm 1 pièce
11573155 100 m 110 mm 1 pièce
11583155 300 m 60 mm 1 pièce
11593155 300 m 80 mm 1 pièce
11503165 300 m 110 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11814732 Fournisseur Brady™ Code fournisseur SL10S
Ruban cire/résine alternatif de performance standard pour R7950
  • Résistance chimique et aux frottements réduite
Spécification
Couleur Noir
Longueur (métrique) 300 m
Largeur (métrique) 80 mm
Diamètre (métrique) 25,4 mm diamètre intérieur
Description Ruban noir pour imprimante à transfert thermique de la série 7953
Côtés imprimables Encre du côté extérieur
Quantité 1 de chaque
Alternate Part Number R7953-80X300/O