Learn More
Scie Plas Sécheur de gel sous vide/chauffant noir
Code produit 15815571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions : 500 x 400 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15815571 Dimensions : 500 x 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15815571 Fournisseur Scie Plas Code fournisseur GD5040230V
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Légèreté facilitant le transport.
  • Socle en fonte d’aluminium
  • Revêtement de protection résistant à la chaleur
  • Panneau de commande convivial (acier inox)
  • Légèreté facilitant le transport.
  • Sèche les gels de séquençage 330 x 500 mm en 30 minutes
  • Sèche rapidement plusieurs gels de petit format
  • Distribution uniforme de la chaleur via une membrane chauffante 800 W
  • Contrôle précis de la température jusqu’à 90°C
  • Minuteur 5 h pour l’élément chauffant et la pompe à vide, par incréments de 1 min.
  • Couvercle transparent pour la visualisation du procédé de séchage
Caractéristiques de l’unité de séchage
Surface de transfert active : 34 x 45 cm (L x l)
Capacité :  un gel TVS1400 ou jusqu’à quinze mini gels 10 x 10 cm
Plage de la minuterie : 0 à 5 h
Plage de températures : Ambiante (jusqu’à 90°C)
Conditions de séchage recommandées :  40 min à 80°C
Débit requis de la source de vide :
Spécification
Type Gel Drying Tray