Learn More
asecos™ Cale de tambour en PE noir
Code produit 17856396 Tous les produits Asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyéthylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17856396 Polyéthylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17856396 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 12124
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le support de fût en PE noir est idéal pour le basculement des fûts.
  • PE noir jusqu'aux fûts.
  • Vidange optimale du fût possible à l'aide d'une pompe.
  • Dimensions L x P x H (mm) : 217 x 214 x 97
Spécification
Couleur Noir
Matériau Polyéthylène
Type Cuna de tambor de polietileno
Longueur (impériale) 8,54 in
Longueur (métrique) 217.00 mm
Largeur (impériale) 8,54 in
Largeur (métrique) 217.00 mm
Hauteur (impériale) 3,82 in
Hauteur (métrique) 97.00 mm
Profondeur (impériale) 8,43 in
Profondeur (métrique) 214.00 mm
Poids (impériale) 2.43 lb.
Poids (métrique) 1.1 kg