Learn More
asecos™ Support de batterie en PE noir
Code produit 17876436 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyéthylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17876436 Polyéthylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17876436 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 9875
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le support de fût en PE noir convient aux fûts de 60 et 200 litres avec une hauteur de 180°.° rotation.
  • Capacité de charge totale : 400 kg.
  • Dimensions L x P x H (mm) extérieur : 620 x 473 x 390.
Spécification
Couleur Noir
Matériau Polyéthylène
Type Rack de batería
Longueur (impériale) 18,62 in
Longueur (métrique) 473.00 mm
Largeur (impériale) 18,62 in
Largeur (métrique) 473.00 mm
Hauteur (impériale) 15,35 in
Hauteur (métrique) 390.00 mm
Profondeur (impériale) 24,41 in
Profondeur (métrique) 620.00 mm
Poids (impériale) 19.84 lb.
Poids (métrique) 9 kg