Learn More
Cole-Parmer Tube en TPE noir
Code produit 30054240 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
1/2 in
1/4 in
3/16 in
3/8 in.
5/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
1/2 in
1/4 in
13/16 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in.
7/16 in.
Conditionnement:
7.60m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe unitSize
30054240 5/8 in. 13/16 in 7.60m
30053260 3/16 in 3/8 in 7.60m
30053804 1/4 in 1/2 in 7.60m
30053044 1/2 in 3/4 in 7.60m
30053088 3/16 in 5/16 in 7.60m
30053390 1/4 in 7/16 in. 7.60m
30053997 1/4 in 3/8 in 7.60m
30054068 0,125 po 3/8 in 7.60m
30054375 0,125 po 1/4 in 7.60m
30053919 3/8 in. 1/2 in 7.60m
30053147 3/8 in. 5/8 in. 7.60m
30054277 1/2 in 5/8 in. 7.60m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 30054240 Fournisseur Cole-Parmer Code fournisseur 5012132
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Résistant à la lumière et à l'ozone pour une durée de vie de la pompe prolongée
Transférer en toute sécurité les produits chimiques et les solutions caustiques, notamment les désinfectants, le savon et l'encre. Ne se fissure pas et ne s'affaiblit pas, assurant —ainsi une durée de vie plus longue de la pompe dans les applications exigeantes. Conçu pour résister à l'abrasion et aux intempéries. E po, excellente résistance à la fatigue et à l'abrasion. Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de la tubulure
Spécification
Diamètre (impériale) interne 5/8 in.
Matériau TPE
Diamètre (impériale) externe 13/16 in
Longueur totale (impériale) 25 ft.
Méthode de stérilisation Non
Couleur Noir